Läs mer
Fisherbrand™ EPA-flaska med skruvhals, glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Skruvhals |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27.5 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 30 ml |
| För användning med (applikation) | TOC (EPA) |
| Trådstil | 24-400 |
| Höjd (metrisk) | 72.5 mm |