Läs mer
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 skruvgänga, klart glas, vit PP skruvlock, mitthål, silikon/PTFE septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
Material (liner):
Naturligt silikon/PTFE
Naturligt silikon/beige PTFE
Vit silikon/beige PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Vit silikon/beige PTFE |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27.5 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 60 ml |
| För användning med (applikation) | TOC (EPA) |
| Trådstil | 24-400 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Visa mer |