Läs mer
Velp Scientifica™ EPDM rör
Handla allt Velp Produkter
Längd (metrisk):
11,2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Reservslang för hydrolysenhet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | HU6 Hydrolysenhet |
| Produkttyp | Provrör |
| Material | EPDM |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 6,4 mm diameter |
| Längd (metrisk) | 11,2 mm |