Learn More
Agilent BioTek Epok 2 mikroplattaspektrofotometer, IVD
Shop All Agilent BioTek Products
Description
BioTek Epoch 2-mikroplatta spektrofotometer ger utmärkt prestanda för UV-Vis-absorbansmätningar. Mätningar kan utföras i mikroplattor med 6 till 384 brunnar, kyvetter och i mikrovolymprover med den tillgängliga Take3-mikrovolymplattan. Det breda våglängdsområdet möjliggör tillämpningar från nukleinsyre- och proteinkvantifiering i låg UV till mikrobiella tillväxtanalyser med högre våglängder
Epoch 2 är lätt att använda och det valfria pekskärmsgränssnittet gör det enkelt att välja fördefinierade protokoll eller att definiera anpassade program. Endpoint-, kinetisk-, spektral- och brunnområdesskanning, plus inkubation och skakning möjliggör omfattande tillämpningar.
Specifications
Specifications
| Detektortyp | Fotodiod |
| Ljuskälla | Xenonblixtlampa |
| Mäthastighet | 96 brunnar: 8 sek., 384 brunnar: 14 sek. |
| Noggrannhet | ±2 nm |
| Certifikat och efterlevnad | CE- och TUV-märkt. RoHS-kompatibel. |
| För användning med (applikation) | Kvantifiering av nukleinsyra och protein till ELISA och mikrobiella tillväxtanalyser |
| Höjd (engelska) | 22 tum |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Inkluderar | Endast kyvettport |
| Modell | EPOCH2NSC |
| Show More |