Läs mer
BRAND™ Ståltrådspåsställ
Handla allt Brand Produkter
Inkluderar:
100 avfallspåsar av polypropen
Stå bara
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Manufactured from epoxy-coated steel wire
- Rubber feet prevent slippage.
- Available with polypropylene or polyamide bags
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Epoxy coated |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | White |
| För användning med (utrustning) | Disposal bags |
| Inkluderar | 100 avfallspåsar av polypropen |
| Material | Steel Wire |
| Höjd (metrisk) | 250 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 cm |
| Produkttyp | Stand |