Läs mer
Epredia™ Epoxidiagnosglas
Product Code. 10106260 Shop All Epredia Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Räkna väl:
1
3
4
5
8
10
12
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Diameter (metrisk):
10 mm Well
11,43 mm Brunn
13 mm Well
14 mm Well
5 mm Tja
6 mm Tja
6,7 mm brunn
8 mm Tja
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 1000
Product Code. 10106260
missing translation for 'mfr': Epredia™ X1XER305B
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dessa hydrofoba beläggningar binder vätskor som appliceras på brunnarna och håller kvar vätskor i brunnsområdet. Ren, platt och lämplig för omedelbar användning
  • Binder och håller vätskor som appliceras på brunnsområdet
  • Tillhandahåller vätbara brunnar för färgning och odling av cellkulturer
  • Förhindrar korskontaminering
  • Hydrofoba beläggningar är mycket hållbara och tål de starkaste fläckarna
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Längd (metrisk) 25 mm
Material Epoxy
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Diagnostisk bild
Räkna väl 3
Färg Svart
Diameter (metrisk) 10 mm Well