Läs mer
Epredia™ Epoxidiagnosglas
Produktkod. 10529261 Handla allt Epredia Produkter
Räkna väl:
1
3
4
5
8
10
12
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Diameter (metrisk):
10 mm Well
11,43 mm Brunn
13 mm Well
14 mm Well
5 mm Tja
6 mm Tja
6,7 mm brunn
8 mm Tja
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 1000
Product Code. 10529261
Brand: Epredia™ X1XER302W
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dessa hydrofoba beläggningar binder vätskor som appliceras på brunnarna och håller kvar vätskor i brunnsområdet. Ren, platt och lämplig för omedelbar användning
  • Binder och håller vätskor som appliceras på brunnsområdet
  • Tillhandahåller vätbara brunnar för färgning och odling av cellkulturer
  • Förhindrar korskontaminering
  • Hydrofoba beläggningar är mycket hållbara och tål de starkaste fläckarna
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Längd (metrisk) 25 mm
Material Epoxy
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Diagnostisk bild
Räkna väl 12
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 5 mm Tja