Läs mer
Epredia™ Epoxidiagnosglas
Produktkod. 10588681 Handla allt Epredia Produkter
Räkna väl:
1
3
4
5
8
10
12
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Diameter (metrisk):
10 mm Well
11,43 mm Brunn
13 mm Well
14 mm Well
5 mm Tja
6 mm Tja
6,7 mm brunn
8 mm Tja
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 10588681
Brand: Epredia™ X1XER308B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa hydrofoba beläggningar binder vätskor som appliceras på brunnarna och håller kvar vätskor i brunnsområdet. Ren, platt och lämplig för omedelbar användning
  • Binder och håller vätskor som appliceras på brunnsområdet
  • Tillhandahåller vätbara brunnar för färgning och odling av cellkulturer
  • Förhindrar korskontaminering
  • Hydrofoba beläggningar är mycket hållbara och tål de starkaste fläckarna
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 25 mm
Bredd (metrisk) 75 mm
Material Epoxy
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Diagnostisk bild
Räkna väl 10
Färg Svart
Diameter (metrisk) 6,7 mm brunn