Läs mer
Epredia™ Epoxidiagnosglas
Produktkod. 15283219 Handla allt Epredia Produkter
Räkna väl:
1
3
4
5
8
10
12
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Diameter (metrisk):
10 mm Well
11,43 mm Brunn
13 mm Well
14 mm Well
5 mm Tja
6 mm Tja
6,7 mm brunn
8 mm Tja
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 15283219
Brand: Epredia™ X1XER332L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa hydrofoba beläggningar binder vätskor som appliceras på brunnarna och håller kvar vätskor i brunnsområdet. Ren, platt och lämplig för omedelbar användning
  • Binder och håller vätskor som appliceras på brunnsområdet
  • Tillhandahåller vätbara brunnar för färgning och odling av cellkulturer
  • Förhindrar korskontaminering
  • Hydrofoba beläggningar är mycket hållbara och tål de starkaste fläckarna
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 25 mm
Bredd (metrisk) 75 mm
Material Epoxy
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Diagnostisk bild
Räkna väl 4
Färg Blått
Diameter (metrisk) 8 mm Tja