Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för Combitips Advanced™ Pipetttips
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
25 mL
50 mL
Färgkod:
Rött
ljusgrå
Kvantitet:
1 st
7 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 7
Varje
Beschreibung
Använd dessa adaptrar med Eppendorf pipettspetsar. Eppendorf™ Adaptrar för Combitips Advanced™ Pipettspetsar är färgkodade och autoklaverbara.
- Finns i 25 och 50 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 1 st |
| Färgkod | ljusgrå |
| För användning med (utrustning) | 50 mL Eppendorf Quality Tip |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur