Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för Combitips Advanced™ Pipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12644607 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
25 ml
50 ml
Färgkod:
Rött
ljusgrå
Kvantitet:
1 st
7-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 7
Varje
Produktkod. 12644607
Brand: Eppendorf™ 0030089740
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa adaptrar med Eppendorf pipettspetsar. Eppendorf™ Adaptrar för Combitips Advanced™ Pipettspetsar är färgkodade och autoklaverbara.
  • Finns i 25 och 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 7-pack
Färgkod ljusgrå
För användning med (utrustning) 50 mL Biopur Quality Tip