Läs mer
Eppendorf™ Combitips™ Avancerade tips för Multipette™ Multidispensrar - PCR Clean
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Säkerställer bekväm hantering samtidigt som man förhindrar skador på handskar. Eppendorf; Combitips advanced™ PCR-pipettspetsar uppfyller de ökade kraven på ett modernt laboratorium.
Combitips avancerade ersätter Combitips plus. Fungerar enligt den positiva förskjutningsprincipen, dessa doserar alltid rätt önskad volym, oberoende av vätskedensiteten och dess flödesegenskaper. Arbetet med radioaktiva, aggressiva, giftiga eller smittsamma vätskor blir också säkrare på grund av att den hermetiskt tillslutna kolven förhindrar aerosolkontamination. Den nya individuella färgkodningen underlättar snabb identifiering av önskad spets.
- Perfekt att använda med alla Eppendorf Repeaters™
- Nio storlekar erbjuder ett maximalt intervall av volymer med individuell dosering från 0,1 till 50 ml
- Trattgeometri förhindrar skador på handskar och säkerställer bekväm hantering
- Den långsträckta designen gör det möjligt för användare att tömma alla standard laboratorierör helt
- Tillåt för enhandsmanövrering; lättillgänglig dispenserlåda dispenserar bekvämt genom en ränna
- Utför automatiskt Combitip igenkänning och volymberäkning
- 3D-design på den övre kanten möjliggör enkel igenkänning
- Renhetsgrad: PCR Clean Quality - portionering i 4 återförslutbara påsar (25 tips per påse) säkerställer dammfri förvaring
- Ytterligare renhetsgrader tillgängliga: standard Eppendorf Kvalitet eller Biopur™ (Kat. nr. 13-683-700 till -726)
Idealisk för en rad applikationer, inklusive ELISA , RIA, PCR-uppsättning och allmän provberedning eller andra seriepipetteringsuppgifter.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Kristall |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Rena påståenden | PCR Clean (icke-steril) |
| Formatera | Bulk, packad |
| Tipsstil | Förlängd längd, Positiv förskjutning |
| Förpackning | 100 Pk. (4 återförslutbara påsar x 25 st.) |
| Produkttyp | Pipetttips |
| Färgkod | Vitt |
| Visa mer |