Läs mer
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipetttips
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Ljusblå
Orange
Rött
Violett
Vitt
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Möt de ökade kraven i ett modernt laboratorium med dessa pipetterspetsar. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipetttips gör arbetet med radioaktiva, aggressiva eller giftiga material säkrare. Hermetiskt tillsluten kolv förhindrar aerosolkontamination.
Combitips avancerade är de idealiska komponenterna för alla Multipettes™ . Den nya individuella färgkodningen underlättar snabb identifiering av önskad spets.
- Halkmedelsfritt
- Färgkodad spetsstorlek igenkänning
- Trattgeometri från cylinder till fälg, förhindrar skador på handskar och säkerställer bekväm hantering
- Fungerar enligt positiv förskjutningsprincip
- Avlång design för fullständig tömning av alla vanliga rör
- Optimerade graderingar för synlighet av vätskevolymen
- Automatisk Combitip igenkänning och volymberäkning
- 3D-design på den övre kanten för enkel igenkänning
- Maximalt intervall som erbjuds av nio volymstorlekar (0,1 till 50 ml)
- Dammfri förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Rena påståenden | Biopur™ (Steril) |
| Formatera | Individuellt inslagna |
| Tipsstil | Förlängd längd, Positiv förskjutning |
| Förpackning | 100 Pk., Individuellt blisterförpackade |
| Produkttyp | Pipetttips |
| Färgkod | Gult |
| Visa mer |