Läs mer
Eppendorf™ Centrifuge 5430 - Mikrocentrifug
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-3070423 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
48 x 1,5/2,0 ml, (6 x 15/50 ml, 2 x MTP)
Controllertyp:
Knappsats kontrollpanel för enkel rengöring
Inkluderar:
utan rotor
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10318192
Brand: Eppendorf™ 5427000011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den unika cross-over Eppendorf Centrifuge 5430 kombinerar det lilla fotavtrycket hos en mikrocentrifug med mångsidigheten hos en universalcentrifug. Extremt kompakt, den kan rymma rotorer för mikroplattor och 15/50 ml koniska rör samt Eppendorf rör och PCR-remsor.
  • Anmärkningsvärd mångsidighet med 12 olika rotorer
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
  • Menystyrd, flerspråkig manövermeny (engelska, tyska, franska, spanska) med stor bakgrundsbelyst display
  • 5 programnycklar för enkel åtkomst till rutinprogram
  • Sparar upp till 50 användardefinierade program
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximerad driftsäkerhet
  • Eppendorf QuickLock™ –System för att snabbt öppna och stänga rotorlocket
Beställningsinfo
Mått: 16,8 l x 13,2 W x 10 tum H (42 x 33 x 25 cm), Nettovikt: 63,8 lb. (29 kg). De flesta modellerna levereras med en rotor, andra rotorer finns tillgängliga separat. Kylda modeller finns tillgängliga separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 48 x 1,5/2,0 ml, (6 x 15/50 ml, 2 x MTP)
Max. Hastighet 17,500 rpm
Max. RCF 30,130 x g
Visa Stor, starkt upplyst LCD
Höjd (engelska) Exteriör 9,8 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 25 cm
Längd (engelska) Exteriör 16,8 tum
Längd (metrisk) Exteriör 42 cm
Timer 30 sek till 99:59 tim, funktion för kontinuerlig körning
Bredd (engelska) Exteriör 11,2 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 33 cm
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Inkluderar utan rotor
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock, automatisk ovågigenkänning
Ventilerad Ja
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Mått (L x B x H) Exteriör 34 x 42 x 25 cm (11,2 x 16,3 x 9,8 tum)
Controllertyp Knappsats kontrollpanel för enkel rengöring
Wattal 475 W
Maximalt kraftområde 30 000 till 39 999 x g
Maximalt hastighetsområde 17 000 till 17 999 rpm
Rotor ingår Nej
Kylt Nej
Profil (acceleration/bromsning) Variabel hastighetskontroll från 100 till 17 500 rpm i ökning om 100 rpm
Körtid 30 sek till 99 timmar 59 min med HOlD
Standarder EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC del 15, EN 50581 6101, - , CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 10 x 13,2 x 16,8 tum (25 x 33 x 42 cm)
Nettovikt 63.8 lb. (29 kg)
Programlagring 50-programsminne med 5 tangenter för återkallning av rutinprogram med en knapptryckning
Produktlinje Eppendorf 5430
Spänning 230 V
Rotor Nej