Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5430 R - Kyld mikrocentrifug
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10165953 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
30 x 1,5/2,0 ml rör (med inklusive rotor)
48 x 1,5/2,0 ml, (6 x 15/50 ml, 2 x MTP)
Spänning:
230 V
Controllertyp:
Knappsats
Knappsats kontrollpanel för enkel rengöring
Knopp
Rotor:
FA-45-30-11
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10165953
Brand: Eppendorf™ 5428000015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den unika cross-over kylda Eppendorf centrifuger 5430 R kombinerar det lilla fotavtrycket hos en mikrocentrifug med mångsidigheten hos en mulspetsurpose centrifug. Extremt kompakt, den kan rymma rotorer för mikroplattor och 15/50 ml koniska rör samt Eppendorf-rör och datorR-remsor.
  • Anmärkningsvärd mångsidighet med 12 olika rotorer.
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning.
  • Menystyrd, flerspråkig manövermeny (engelska, tyska, franska, spanska) med stor bakgrundsbelyst display.
  • 5 programnycklar för enkel åtkomst till rutinprogram.
  • Sparar upp till 50 användardefinierade program.
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximerad driftsäkerhet.
  • Eppendorf Quicklock™– System för att snabbt öppna och stänga rotorlocket.
  • Den patenterade kompressorteknologin minskar vibrationer och skyddar dina prover.
  • Kontinuerlig kylning håller en konstant temperatur efter att körningen har avslutats– dina prover förblir kylda.
  • FastTemp pro™ funktion för programmerbar förkylning efter dag och tid.
  • ECO-avstängning aktiveras efter 8 timmar utan användning för att minska energiförbrukningen (37 % över natten) och förlänga kompressorns livslängd (kan avaktiveras i menyn).
  • Inbyggt kondensavlopp för att eliminera vattenansamling.
Beställningsinfo
Mått: 16,8 l x 13,2 W x 10 tum H (42 x 33 x 25 cm), Nettovikt: 63,8 lb. (29 kg). De flesta modellerna levereras med en rotor, andra rotorer finns tillgängliga separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 30 x 1,5/2,0 ml rör (med inklusive rotor)
Max. Hastighet 14 000 rpm (w/ inklusive rotor)
Max. RCF 20 817 x g (w/ inklusive rotor)
Visa Stor, starkt upplyst LCD
Höjd (engelska) Exteriör 11,7 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 29 cm
Timer 30 sek till 99:59 tim, funktion för kontinuerlig körning
Bredd (engelska) Exteriör 15 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 38 cm
Temperaturområde -11 °C till +40 °C
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Inkluderar 30 x 1,5/2,0 ml Aerosoltät rotor med fast vinkel
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock, automatisk ovågigenkänning
Ventilerad Nej
Elektriska krav 120 V, 50/60 Hz (USA)
Mått (L x B x H) Exteriör 34 x 42 x 25 cm (11,2 x 16,3 x 9,8 tum)
Controllertyp Knappsats kontrollpanel för enkel rengöring
Wattal 1.050 W
Maximalt kraftområde 30,130 x g
Maximalt hastighetsområde 17,500 rpm
Rotor ingår Ja
Kylt Ja
Profil (acceleration/bromsning) Variabel hastighetskontroll från 100 till 17 500 rpm i ökning om 100 rpm
Körtid 30 sek till 99 timmar 59 min med HOlD
Standarder EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC del 15, EN 50581 6101, - , CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1 (se manualen för mer information)
Nettovikt 63.8 lb. (29 kg)
Programlagring 50-programsminne med 5 tangenter för återkallning av rutinprogram med en knapptryckning
Produktlinje Eppendorf 5430 R
Spänning 230 V
Rotor FA-45-30-11