Läs mer
Eppendorf™ Hänvisning™ 2, mekaniska enkanaliga pipetter Multi-pack
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15753499 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5, 0,5 till 10, 2 till 20, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5-10μ L, 10-100μ L, 100-1000μ L
100 till 1 000μ l, 0,5 till 5 ml, 1 till 10 ml
2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15753499
Brand: Eppendorf™ 4924000908
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera risken för aerosolkontamination och minska tumbelastningen med dessa pipetter med variabel volym. Eppendorf™ Hänvisning™ 2 Pipetter med variabel volym är idealiska för pipettering och blandning av vätskor, fyllning av plattor, geler och reaktionskärl samt fasextraktion och avlägsnande av supernatanter. Finns i förpackningar om tre, fyra och sex.
  • Integrerat pipetteringssystem med intern RFID-teknik
  • Serienumret är tryckt på flera komponenter i pipetten
  • Färgkodad och volymmärkt pipett för snabb identifiering av volymstorlek/spetsstorlek
  • Rund övre del av pipetten gör det möjligt att arbeta i alla lägen
  • Fyrsiffrig display för exakt, snabb och säker volyminställning (volymlås ingår)
  • Fjäderbelastad spetskon minskar ansträngningen under drift/utkastning
  • Stabilt övre handtag, rörliga delar och yttre kanter i rostfritt stål gör pipetten robust
  • Hög flexibilitet med möjlighet att ta bort enstaka koner
  • Säkerställer kontinuerlig identisk pipettuppriktning under arbetsprocessen
  • Helt autoklaverbar pipett med slät yta och få grova kanter
  • Enknappsmanövrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal kanaler 1
Produktlinje Eppendorf referens 2
Typ 3-pipett Multipack
Volym (metrisk) 0,5-10μ L, 10-100μ L, 100-1000μ L
Inkluderar 3 pipetter: Referens™ 2 1-kanaler variabel, 1 x epT.I.P.S™ Låda 2.0, 2 x epT.I.P.S provpåsar, kulspetspenna
Förpackningstyp 96 tips (20μ L, 200μ L, 1 000μ L)