Läs mer
Eppendorf Hänvisning™ 2, mekanisk enkanalerpipett
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5μ l
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 10μ l
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
Färg:
Blå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Röd
Turkos knapp
Violett
Ökar:
0,002μ l
0,01μ l
0,02μ l
0,1μ l
0,2μ l
1μ l
2μ l
5μ l
10μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Integrerat pipetteringssystem med intern RFID-teknik
- Serienumret är tryckt på flera komponenter i pipetten
- Färgkodad och volymmärkt pipett för snabb identifiering av volymstorlek/spetsstorlek
- Rund övre del av pipetten gör det möjligt att arbeta i alla lägen
- Fyrsiffrig display för exakt, snabb och säker volyminställning (volymlås ingår)
- Fjäderbelastad spetskon minskar ansträngningen under drift/utkastning
- Stabilt övre handtag, rörliga delar och yttre kanter i rostfritt stål gör pipetten robust
- Hög flexibilitet med möjlighet att ta bort enstaka koner
- Säkerställer kontinuerlig identisk pipettuppriktning under arbetsprocessen
- Helt autoklaverbar pipett med slät yta och få grova kanter
- Enknappsmanövrering
- Har fjäderbelastad spetskon, rörliga delar, ytterkanter i rostfritt stål med anpassningsbar etikettyta
- Ergonomisk hantering med minskad driftansträngning
- Enkel och snabb spetsutkastning med aktiv aerosolreduktion
- Minska repetitiva belastningsskador genom att inte behöva flytta tummen i sidled
- Haptisk återkoppling före spetsutkastning
- Hög precision och noggrannhet ger tillförlitliga pipetteringsresultat
- Användarvänlig sekundär justering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| För användning med | 100μ l Pipettspets |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Referens |
| Typ | Pipett |
| Volym (metrisk) | 10 till 100μ l |
| För användning med (utrustning) | 100μ l pipettspetsar |
| Inkluderar | epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 spetsar |
| Ökar | 0,1μ l |
| Visa mer |