Läs mer
Eppendorf™ Research™ plus, mekaniska enkanalspipetter med fast volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15753469 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
Noggrannhet:
±0,6 %
±0,7 %
±0,8 %
±1,2 %
±1 %
Färg:
Blå
Grå
Gul
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15753469
Brand: Eppendorf™ 3124000113
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beständig mot kemisk, termisk och mekanisk påfrestning
  • Kontrollknapp och utmatares låga manöverkraft är placerade för ergonomi
  • 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer Ultralätt PerfectPiston™ kolvsystem konstruerat av kemiskt resistenta Fortron™ Snabbkopplingsklämma tillåter borttagning av nedre delen i två snabba steg (inte i 10 μL pipetrar) Fjäderbelastad spetskon främjar tät passning mot spetsen Färg indikerar pipetterns volym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,6 %
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå
För användning med 1000μ L Pipettspets
Typ Pipett med fast volym
Volym (metrisk) 500 μL
För användning med (utrustning) 1000 μL pipettspets
Inkluderar Fjäderbelastad spetskon, ejektor, blå manöverknapp