Läs mer
Eppendorf™ Research™ plus, mekaniska enkanalspipetter med fast volym
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
Noggrannhet:
±0,6 %
±0,7 %
±0,8 %
±1,2 %
±1 %
Färg:
Blå
Grå
Gul
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kontrollknapp och utmatares låga manöverkraft är placerade för ergonomi
- 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer Ultralätt PerfectPiston™ kolvsystem konstruerat av kemiskt resistenta Fortron™ Snabbkopplingsklämma tillåter borttagning av nedre delen i två snabba steg (inte i 10 μL pipetrar) Fjäderbelastad spetskon främjar tät passning mot spetsen Färg indikerar pipetterns volym
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1,2 % |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| För användning med | 200μ L Pipettspets |
| Typ | Pipett med fast volym |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| För användning med (utrustning) | 200 μL pipettspets |
| Inkluderar | Fjäderbelastad spetskon, ejektor, blå manöverknapp |