Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5427 R
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
12 x 5 ml Eppendorf Tubes
24 Spin-kolumner
24 x 1,5 till 2,0 ml rör
24 x 1,5/2,0 ml rör
30 x 1,5 till 2,0 ml rör
48 x 0,2 ml PCR-rör
48 x 1,5 till 2,0 ml rör
Inkluderar:
Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock
Rotorlock
Rotorlock i plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
- Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
- Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
- Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 24 x 1,5/2,0 ml rör |
| Max. RCF | 16,049 x g |
| Max. Hastighet | 12,700 rpm |
| För användning med (utrustning) | centrifuger 5427 R |
| Inkluderar | Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock |
| Modell | S-24-11-AT |