Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5427 R
Produktkod. 15148354 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
12 x 5 ml Eppendorf Tubes
24 Spin-kolumner
24 x 1,5 till 2,0 ml rör
24 x 1,5/2,0 ml rör
30 x 1,5 till 2,0 ml rör
48 x 0,2 ml PCR-rör
48 x 1,5 till 2,0 ml rör
Inkluderar:
Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock
Rotorlock
Rotorlock i plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15148354
Brand: Eppendorf™ 5409700006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorf Rotor för Centrifuge 5427 R omdefinierar effektiviteten. Skräddarsy din centrifugering med olika kapaciteter och hastigheter. Utforska tillbehörsalternativ för ökad mångsidighet, vilket säkerställer exakt provbearbetning för olika applikationer.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
  • Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Aerosoltät Rotor
Kapacitet 12 x 5 ml Eppendorf Tubes
Max. RCF 20,598 x g
Max. Hastighet 14,000 rpm
För användning med (utrustning) Eppendorf QuickLock™ 5427 R
Inkluderar Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock
Antal platser 12
Modell FA-45-12-17