Läs mer
Eppendorf™ S-4-104 rotoradaptrar
Produktkod. 13226629 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 250 ml rör
1 x 500 ml flaska
14 x 15 ml koniska rör
14 x 5 mL koniska rör
20 x 5,5/12 ml rör
23 x 2,6/8 ml rör
23 x 7/17 ml rör
4 x 750 ml flaskor med bred mun
5 x 50 ml koniska rör
50 x 1,5/2 ml rör
7 x 50 ml koniska rör
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 2
Produktkod. 13226629
Brand: Eppendorf™ 5825744004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
2 delar set
Finns i ett brett utbud av konfigurationer för att passa en mängd olika applikationer.
  • För användning med Centrifuge 5810/5810 R
  • Rymmer upp till 4x 750mL runda hinkar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Kapacitet 4 x 750 ml flaskor med bred mun
För användning med (utrustning) S-4-104 rötor för 5810/5810R centrifug
Antal per förpackning 2 förpackningar