Learn More
Eppendorf™ S-4-104 rotoradaptrar
Tous les produits Eppendorf Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet:
1 x 250 ml rör
1 x 500 ml flaska
14 x 15 ml koniska rör
14 x 5 mL koniska rör
20 x 5,5/12 ml rör
23 x 2,6/8 ml rör
23 x 7/17 ml rör
4 x 750 ml flaskor med bred mun
5 x 50 ml koniska rör
50 x 1,5/2 ml rör
7 x 50 ml koniska rör
missing translation for 'unitSize'
1 uppsättning
Paket med 2
Description
Includes
2 delar set
- För användning med Centrifuge 5810/5810 R
- Rymmer upp till 4x 750mL runda hinkar
Spécification
Spécification
| Typ | Rotoradapter |
| Kapacitet | 1 x 500 ml flaska |
| För användning med (utrustning) | Rotor S-4-104, Rotor S-4x1000 runda skopor och Rotor S-4x750, set med 2 st |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu