Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Rör 1,5 mL - Mikrorör
GREENER_CHOICE
Product Code. p-194466 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Färg:
Klart
Renhet eller kvalitetsklass:
Rättsmedicinsk DNA-klass
Max. RCF:
22,000 x g
Unit Size:
Paket med 500
Product Code. 15625367
Brand: Eppendorf™ 0030123611
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Eppendorf™ Safe-Lock Rör 1,5 mL - Mikrorör säkerställer säker provförvaring. Med en patenterad Safe-Lock design, dessa mikrorör förhindrar oavsiktlig öppning, skyddar prover. Idealiska för olika applikationer, de erbjuder tillförlitlighet, hållbarhet och användarvänlighet i en kapacitet på 1,5 ml.
  • Den gångjärnsförsedda Eppendorf Safe-Lock locket förhindrar oavsiktlig locköppning under inkubation och förvaring.
  • g-Safe™ teknik, beroende på Safe-Lock Rörvariant (se manualen), säkerställer enastående centrifugeringsstabilitet upp till 30 000 xg, förhindrar provförlust på grund av rörbrott och ger extra säkerhet vid hantering av farliga prover.
  • Tillverkad utan användning av glidmedel, mjukgörare och biocider– ämnen som har visat sig läcka från plastförnödenheter in i provet och påverka bioanalysresultaten negativt.
  • Polypropenkonstruktion ger robust motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer.
  • Precisionslockförsegling minimerar avdunstningshastigheten under längre lagringsperioder.
  • Det generöst tilltagna frostade locket och sidoytan underlättar märkning.
  • Garanterad funktionalitet i ett temperaturområde från -86° C till 100° C.
  • Autoklaverbar när den är öppen (121° C, 20 min) för tillförlitlig sterilisering.
  • Tillgänglig i lot-certifierad PCR-ren, Eppendorf Forensic DNA Grade, och Biopur™ kvalitet för testad renhet.
Order Info
Levereras individuellt inslagna i tre olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Keps stil Gångjärnsförsett lock
Stängningsfärg Färglös
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (applikation) Inkubation och lagring
Antal per förpackning 500 Pk.
Förpackning 500 rör (10 påsar x 50 rör)
Temperaturområde (engelska) -122,8 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -86 °C till +100 °C
Sterilitet Icke-steril
Renhet eller kvalitetsklass Rättsmedicinsk DNA-klass
Graderad Ja
Kapacitet (engelska) 0,05 oz.
Förslutningstyp Safe-lock lock
Max. RCF 22,000 x g
Form Cylindrisk
Produkttyp Låsande mikrorör med snäpplock