Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Rörelsepipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30019032 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
PCR Rengör
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Produktkod. 30019032
Brand: Eppendorf 0030014480
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf Helt integrerat pipetteringssystem för automation. Fungerar i perfekt kombination med epMotion plattform.
  • Speciellt utformad för användning på epMotion™ 5070, 5073 och 5075 Liquid Handling Workstation
  • Rörelsepipettspetsar, med och utan filter, utvecklade i vridbeständiga, rena ställ
  • Tillverkning med hög precision garanterar en perfekt passform och extremt exakt dispenseringsbeteende
  • Optimerad för enkel automatisk utmatning i uppsamlingskärlet för Liquid Handling Workstation
  • Kan även integreras i arbetsstationen som ett påfyllningssystem
  • Förpackad i kontamineringsfria ställ
  • Finns i följande renhetsgrader: standard Eppendorf Kvalitet, PCR-ren, Steril, PCR-ren och Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Låda
Tipsstil Standard, Rak
Produkttyp Robottips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf epMotion
Graderad Nej