Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Rörelsepipetttips
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
PCR Rengör
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Beskrivning
- Speciellt utformad för användning på epMotion™ 5070, 5073 och 5075 Liquid Handling Workstation
- Rörelsepipettspetsar, med och utan filter, utvecklade i vridbeständiga, rena ställ
- Tillverkning med hög precision garanterar en perfekt passform och extremt exakt dispenseringsbeteende
- Optimerad för enkel automatisk utmatning i uppsamlingskärlet för Liquid Handling Workstation
- Kan även integreras i arbetsstationen som ett påfyllningssystem
- Förpackad i kontamineringsfria ställ
- Finns i följande renhetsgrader: standard Eppendorf Kvalitet, PCR-ren, Steril, PCR-ren och Steril
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | PCR Rengör |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Formatera | Låda |
| Tipsstil | Standard, Rak |
| Produkttyp | Robottips |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Eppendorf epMotion |
| Visa mer |