Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Rörelsepipetttips
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30019034 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
PCR Rengör
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30019034
Marca: Eppendorf 0030014456
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Eppendorf Helt integrerat pipetteringssystem för automation. Fungerar i perfekt kombination med epMotion plattform.
  • Speciellt utformad för användning på epMotion™ 5070, 5073 och 5075 Liquid Handling Workstation
  • Rörelsepipettspetsar, med och utan filter, utvecklade i vridbeständiga, rena ställ
  • Tillverkning med hög precision garanterar en perfekt passform och extremt exakt dispenseringsbeteende
  • Optimerad för enkel automatisk utmatning i uppsamlingskärlet för Liquid Handling Workstation
  • Kan även integreras i arbetsstationen som ett påfyllningssystem
  • Förpackad i kontamineringsfria ställ
  • Finns i följande renhetsgrader: standard Eppendorf Kvalitet, PCR-ren, Steril, PCR-ren och Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet PCR Rengör
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Låda
Tipsstil Standard, Rak
Produkttyp Robottips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf epMotion
Graderad Nej
Material Polypropen
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado