Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Rörelsepipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30019041 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
PCR Rengör
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Produktkod. 30019041
Brand: Eppendorf 0030015258
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf Helt integrerat pipetteringssystem för automation. Fungerar i perfekt kombination med epMotion plattform.
  • Speciellt utformad för användning på epMotion™ 5070, 5073 och 5075 Liquid Handling Workstation
  • Rörelsepipettspetsar, med och utan filter, utvecklade i vridbeständiga, rena ställ
  • Tillverkning med hög precision garanterar en perfekt passform och extremt exakt dispenseringsbeteende
  • Optimerad för enkel automatisk utmatning i uppsamlingskärlet för Liquid Handling Workstation
  • Kan även integreras i arbetsstationen som ett påfyllningssystem
  • Förpackad i kontamineringsfria ställ
  • Finns i följande renhetsgrader: standard Eppendorf Kvalitet, PCR-ren, Steril, PCR-ren och Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Låda
Tipsstil Standard, Rak
Produkttyp Robottips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf epMotion
Graderad Nej