Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, biobaserad, Eppendorf Quality™ Bulkpipettspets
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,1 till 5 ml
0,2 till 5 ml
0,25 till 5 ml
0,5 till 20μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Mörkgrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Violett
ljusgrå
Beskrivning
- Original, hög kvalitet Eppendorf pipettspetsar förpackade i återförslutningsbara påsar
- 100 % biobaserad polypropen: Tillverkad av förnybara resurser
- Kompromisslös prestanda: Identiska prestandaegenskaper och premiumkvalitet som vår fossilbaserade epT.I.P.S.™
- ISCC-certifierad: Tillverkad av plast som kan spåras tillbaka till biologiska avfallsmaterial
- Premiummaterial, kvalitet och renhetscertifierad: Få utmärkt provintegritet eftersom inga glidmedel, mjukgörare och biocider används
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,2 till 5 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 175 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifika certifikat tillgängliga |
| Formatera | Bulk, packad |
| Tipsstil | Standard |
| Förpackning | 300 tips (100 tips x 3 påsar) |
| Visa mer |