Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10772559 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,5 till 20μ L
1 000 till 10 000μ L
100 till 5000μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
250 till 2500μ L
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Längd (metrisk):
34 mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
120 mm
165 mm
243 mm
Färg:
Blått
Grön
Gult
Klart
Lila
Mellangrå
Mörkgrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Turkos knapp
ljusgrå
Förpackning:
1000 tips (2 påsar x 500 tips)
1000 tips (4 påsar x 250 tips)
200 tips (2 påsar x 100 tips)
500 tips (5 påsar x 100 tips)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 10772559
Brand: Eppendorf™ 0030000927
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa universella pipettspetsar med ett brett utbud av pipettmodeller. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettspetsar har optimala vätningsegenskaper, hög transparens och speciella, certifierade renhetsgrader.
  • Minimala fäst- och utkastningskrafter med högsta nivå av täthet
  • Den ergonomiskt optimerade kongeometrin ger optimal pipettpassning på Eppendorf pipett
  • Fina graderingar gör visuella kontroller av pipetteringsvolymen ännu enklare
  • Fina indragna eller förlängda spetsar förenklar arbetet med små volymer
  • Långa, smala spetsar når basen av smala och höga kärl utan att vidröra toppen av kärlkanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 till 1 000μ l
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,8 tum
Längd (metrisk) 71 mm
Formatera Bulk
Tipsstil Universell
Förpackning 1000 tips (2 påsar x 500 tips)
Kvantitet 1000 Pk.
Produkttyp Pipetttips
För användning med (utrustning) Eppendorf
Graderad Ja
Produktlinje epT.I.P.S.
Examen Bra