Läs mer
Erbium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. p-7048710
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11371049
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011305.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19423-85-9 | Cl3Er | 273.61 g/mol
Erbium(III)kloridhydrat fungerar som en mild Lewis syra för selektiv acetalisering. Den kombineras med natriumborhydrid och används som ett selektivt reduktionsmedel. Det är också användbart att bilda enolater från alfa-bromketoner och oxyallylkatjoner från alfa,alfa'-dibromketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19423-85-9
Molekylformel Cl3Er
Molekylvikt (g/mol) 273.61
MDL-nummer MFCD00010989
InChI-nyckel HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn erbium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) chloride hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 273.62 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.