Läs mer
Erbium(III)fluorid, vattenfri, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049265
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11336908
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013653.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13760-83-3 | ErF3 | 224.25 g/mol
Erbium(III)fluorid, vattenfri används som laboratoriereagens, i optiska glas, strukturella keramik, katalysatorer, elektriska komponenter och fotooptiska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13760-83-3
Molekylformel ErF3
Molekylvikt (g/mol) 224.25
MDL-nummer MFCD00016074
InChI-nyckel QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn erbium(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Er+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) fluoride
Smältpunkt 1350°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 224.28
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.4 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.