Läs mer
Erbium(III)jodid, vattenfri, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7058832
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11335637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043372.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13813-42-8 | ErI3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13813-42-8
Molekylformel ErI3
MDL-nummer MFCD00016075
Synonym erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Specifikationer
Kokpunkt 1280°C
Kemiskt namn eller material Erbium (III) iodide
Smältpunkt 1020°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 547.97
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.