Läs mer
Bochem™ Erdgas Bunsen brännare
Diameter (metrisk):
76 mm
78 mm
80 mm
Höjd (metrisk):
160 mm
165 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nålventil
- För användning med naturgas/propan
- Luftreglering
- Pilotlåga
- Max temperatur 1300 °C
- DIN 30665
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bunsen brännare |
| Gastyp | Naturgas, propan, Propane |
| Material | Nickel, Stål |
| Diameter (metrisk) | 76 mm |
| Höjd (metrisk) | 165 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Vikt (metrisk) | 0.25 kg |