Läs mer
Bochem™ Säkerhetsgasbrännare med nålventil
Produkttyp:
Brännare
Beschreibung
- En låg tyngdpunkt och halkskyddad gummibeläggning under basen säkerställer absolut stabilitet
- Alla gaskanaler är svarvade i ett mässingsstycke för maximal noggrannhet och absolut säkerhet
- Enkel att använda, ergonomisk vred möjliggör en finreglering av gastillförseln
- Tillverkad av nickelpläterad mässing i enlighet med DIN 30665
- Håller temperaturer upp till 1300 °C
- Thermo elektrisk säkerhetspilot: efter släckning av lågan stänger termosäkerhetselementet gastillförseln till magnetbakstycket
- Pilotlågan tänder huvudlågan
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Brännare |
| Gastyp | Naturgas |
| Material | Nickel, Stål |
| Diameter (metrisk) | 78 mm |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Inkluderar | Nålventil |
| Max. Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Vikt (metrisk) | 0.8 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur