Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome™ Svart T, ren, indikatorkvalitet
Produktkod. 10460121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 10460121
Brand: Thermo Scientific Chemicals 228360250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1787-61-7
Molekylformel C20H12N3NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 461.38
MDL-nummer MFCD00003935
InChI-nyckel JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonym C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
IUPAC-namn (4Z)-4-[(1-hydroxinaftalen-2-yl)hydrazinyliden]-7-nitro-3-oxonaftalen-1-sulfonsyra;natrium
LEDER [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Eriochrome™ Black T
Beilstein 16, III, 320
Merck Index 15, 3725
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 461.38
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Lämplighet Passes (for complexometric determination of metals)
UV-spektrometri Complies
Färg Svart till Svart/Brun
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Eriochrome Black T
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.