Läs mer
Invitrogen™ Flerarter ERK1/ERK2 (Totalt/Phospho) InstantOne™ ELISA Utrustning
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Beskrivning
De InstantOne™ ELISA är speciellt konstruerad för noggrann mätning av total och fosforylerad human, mus och hamster ERK 1/2 i cellysat. Detektion av råtta ERK 1/2 förväntas. De InstantOne™ ELISA kit möjliggör snabb analys av prover på cirka en timme. Alla reagenser som används i en traditionell smörgås ELISA tillsätts i lösning till en platta följt av ett tvättsteg och detektering med det kolorimetriska TMB-substratet.
ERK1 och ERK2 är brett uttryckta och är involverade i regleringen av meios, mitos och postmitotiska funktioner i differentierade celler. Många olika stimuli, inklusive tillväxtfaktorer, cytokiner, virusinfektion, ligander för heterotrimera guanin-nukleotidbindande protein (G-protein)-kopplade receptorer och transformerande medel, aktiverar ERK1- och ERK2-vägarna. När tillväxtfaktorer binder till receptortyrosinkinaset interagerar Ras med Raf, serin/treoninproteinkinaset och aktiverar det också. När den väl har aktiverats, fosforylerar Raf serinrester i 2 ytterligare kinaser, MEK1/2, som i sin tur fosforylerar tyrosin/treonin i extracellulärt signalreglerat kinas (ERK) 1/2. Vid aktivering fosforylerar ERK:erna antingen ett antal cytoplasmatiska mål eller migrerar till kärnan, där de fosforylerar och aktiverar ett antal transkriptionsfaktorer som c-Fos och Elk-1.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P27361,P28482 |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Celllysater |
| Målarter | Människa |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 5594, 5595 |
| Gensymbol | ERK,ERK-2,ERK2,ERT1,MAPK2,P42MAPK,PRKM1,PRKM2,p38,p40,p41,p41mapk,p42-MAPK,ERK-1,ERK1,ERT2,HS44KDAP,HUMKER1A,P44ERK1,P44KERMA,p44ERK1,P44KERMAPK,p44ERK1,P44KERMA,p44KMAPK,p |
| Kit Innehåll | Fånga antikropp, Detektionsantikroppsreagens, InstantOne™ Analysplatta, Celllysbuffert, Enhancer lösning, Tvättbuffert (10X), Substratreagens (TMB), Stoppa lösning, Positiv kontrollcelllysat (lyofiliserat), Plåttätning |
| Visa mer |