Läs mer
Heidolph™ Erlenmeyer Bilaga
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Håller:
100 ml Erlenmeyer-kolvar
1000 ml Erlenmeyer-kolvar
25 ml Erlenmeyer-kolvar
250 ml Erlenmeyer-kolvar
50 ml Erlenmeyer-kolvar
500 ml Erlenmeyer-kolvar
Antal positioner:
2
4
5
9
14
22
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillbehör för upp till 22 Erlenmeyer-kolvar (25, 500 eller 1000 ml)
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 25 ml Erlenmeyer-kolvar |
| Produkttyp | Erlenmeyer Bilaga |
| För användning med (utrustning) | Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 och Promax 1020 |
| Antal positioner | 22 |