Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolvar med konisk slipad fog
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Hylsled:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Enl. till DIN EN ISO 4797
- Med våg (ca volym/ml)
- Med inskriptionsetikett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Med konisk fog, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | Erlenmeyer-kolv, 250mL, 85 mm dia., 24/29 NS Sockel, Duran Glas, med konisk slipad fog, inskriptionsetikett |
| Hylsled | 24/29 NS |
| Diameter (metrisk) Yttre | 85 mm |