Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolvar med konisk slipad fog
Produktkod. 15300895
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Hylsled:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15300895
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03021428
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
För säker och enkel blandning, hällning och förvaring av kemikalier i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-flaskor med konisk slipfog är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. till DIN EN ISO 4797
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Med konisk fog, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifications
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4797
Beskrivning Konisk slipad fog, inskriptionsetikett
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Hylsled 14/23 NS
Diameter (metrisk) Yttre 51 mm