Läs mer
Ertugliflozin, MedChemExpress
Produktkod. 16429127
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 16429127
Brand: Medchem Express HY154615mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ertugliflozin
CAS 1210344-57-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25ClO7
Kvantitet 5 mg
Synonym PF-04971729
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (572.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=C([C@]23O[C@@](CO)(CO3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1CC4=CC=C(OCC)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 436.88
Formel vikt 436.88
Procent renhet 98.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.