Läs mer
Cole-Parmer™ Etatron DLXB pH/ORP pumpkontrollsystem
Produktkod. 15813147 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Flödeshastighet:
0,26 GPH
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15813147
Brand: Cole-Parmer™ 5602287
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kontrollera pH- eller ORP-nivåerna i din process med det integrerade Etatron Pump Control System. Sparar tid, pengar och utrymme.
  • Integrerad styrenhet och doseringspump förenklar systeminstallationen
    • Kontrollsystem kan acceptera pH- eller ORP-elektroder för ökad bekvämlighet
    • På/av eller proportionella styrlägen möjliggör robust processkontroll
    • Dödband är programmerbart för större flexibilitet
    • LCD är lätt att läsa
Specifikationer
Inkluderar 6 fot (1,8 m) Klar PVC- och PE-slang (3⁄16 x 1⁄4 tum), viktat filter och 6 fot. (1,8 m) USA Standard nätsladd
Flödeshastighet 0,26 GPH
Frekvens 50/60 Hz
Maximalt tryck 217,5 psi
Spänning 230 V