Läs mer
Cole-Parmer™ Fyrkantig autoklaverbar Tezfel (ETFE) tång
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
254 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Autoklaverbar.
- Tefzel ETFE-tången är 10 tum lång och har 3/4 tum breda fyrkantiga spetsar.
- Använd för att nå in i djupa tankar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Använd för att nå in i djupa tankar |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Kvantitet | 1 st |
| Tipsstil | Fyrkantig |
| Längd (metrisk) | 254 mm |
| Material | ETFE |
| Typ | Tång |