Läs mer
Cytiva ETFE Kapillärslang
Produktkod. 11525734 Handla allt Cytiva Produkter
Total längd (metrisk):
2 m
3 m
Diameter (metrisk) Inre:
0,75 mm
0,8 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11525734
Brand: Cytiva 18111974
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med ÄKTA kromatografisystem. Cytiva ETFE kapilärslang finns i en mängd olika storlekar.
Etylentetra-fluoretylen (ETFE)-slang för kontrollerad leverans av vätska i kromatografisystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med ÄKTA Chromatography Systems
Typ Kapillärrör
Diameter (engelska) Yttre 1/16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,75 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.59 mm
Total längd (metrisk) 2 m
Material ETFE