Läs mer
Etandiol, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
Descripción
C2H6O2, CAS-nummer-107-21-1, 1,2-etandiol, etylenalkohol, etylenglykol, 1,2-dihydroxietan, 2-hydroxietanol, monoetylenglykol, glykolalkohol, glykol, tescol, fridex, 2,5L, 196°C, 196°C, färglös: 30°C, 196°C, 7°C. 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etan-1,2-diol, -13 grader C, 2885
Especificaciones
Especificaciones
| Smältpunkt | -13°C |
| Färg | Färglös |
| pH | 5.5 to 7.5 |
| Kokpunkt | 196°C |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Ångdensitet | 2.14 |
| Formel vikt | 62.06g/mol |
| Ångtryck | 0.12mmHg at 20°C |
| Fysisk form | Viskös vätska |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylene glycol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H373-Kan orsaka organskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido