Läs mer
Etanol, 96 % (v/v), BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10371231 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
EcoTainer Metal Safety Can
Förpackningsstorlek:
5 L
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 10371231
Brand: JT Baker 8007.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemikalie av hög kvalitet som överträffar ACS-specifikationerna för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
  • Överskrider kraven som ställts upp av American Chemical Society (ACS)
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Smältpunkt -114.5°C
CAS 64-17-5
Färg Färglös
Densitet 0.79g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 78°C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 3.5 - 15 Vol %
Flampunkt 12°C
Tändpunkt 425°C
Odör Alcohol-like
Förpackning EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Exceeds ACS specifications
Analysprocentintervall 95.1 to 96.9% v/v
Rester efter avdunstning Max. 0.001%
Molekylformel C2H6O
Titrerbar syra Max. 0.0005meq/g
Linjär formel C2H5OH
Titrerbar bas Max. 0.0002meq/g
Viskositet 1.2 mPas at 20°C
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46.07g/mol
Procent renhet 96%
Kvalitet BAGARE ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ethanol absolute
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol