Läs mer
Etanol, 96% v/v, Pharmpur™ , Scharlab
Produktkod. p-7083575
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 11384064
Brand: Scharlab ET00031000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Används i lösningsmedel, som desinfektionsmedel, för farmaceutiskt bruk, vid syntes av ekologiska produkter och i parfymer.
  • Synonymer: Etylalkohol, Methylcarbinol, Spirit, Spirit of wine
  • Molekylformel :C2H5OH
  • Molar massa: 46,07 g/mol
  • CAS: 64-17-5
  • EIN ECS nr.: 200-578-6
  • Dielektrisk konstant: 24,3 vid 25 °C
Reagerar explosivt med starka oxidationsmedel inklusive kromtrioxid, väteperoxid och oorganiska syror som salpetersyra. Kan reagera våldsamt med metaller som magnesium, natrium och kalium för att producera väte. Kan skada packningar, målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar, material, gummi och vissa plaster.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Smältpunkt -117°C
Abs. 0.40 (5.0cm, 240nm)
Aciditet 0.003% max (as CH3COOH)
Utseende Clear, Colorless
Densitet 0.81g/cm3
Kokpunkt 78°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 9°C
Identifiering Passes Test
Tändpunkt 425°C
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0.001% max
Ångtryck ∼59hPa at 20°C
Löslighetsinformation Miscible in water at 20°C
Formel vikt 46.07g/mol
Procent renhet 95.1 to 96.9% v/v, 92.6 to 95.2% w/w
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Etanol 96% v/v, puriss, Ph Eur, BP
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol