missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Etanol, 99,9 %, Scharlab
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Synonymer: Etylalkohol, Methylcarbinol, Spirit, Spirit of wine
- Molekylformel :C2H5OH
- Molar massa: 46,07 g/mol
- CAS: 64-17-5
- EIN ECS nr.: 200-578-6
- Dielektrisk konstant: 24,3 vid 25 °C
Reagerar explosivt med starka oxidationsmedel inklusive kromtrioxid, väteperoxid och oorganiska syror som salpetersyra. Kan reagera våldsamt med metaller som magnesium, natrium och kalium för att producera väte. Kan skada packningar, målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar, material, gummi och vissa plaster.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 64-17-5 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | C2H6O |
| Synonym | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
| InChI-nyckel | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCO |
| IUPAC-namn | etanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 46.069 |
| PubChem CID | 702 |
| ChEBI | CHEBI:16236 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Etanol absolut, pro analysi, ACS, ISO
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering