Läs mer
Etanol Absolut 99,8+%, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 12498740 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE plastflaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 12498740
Brand: Fisher Chemical E/0650DF/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, 2,5L, 78 grader C, CHEBI:16236, färglös, 46,07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, etanol, -114 grader.C, 3568, 46,07 g/mol, 46,07 glasflaska, 46d glas, 46d glasflaska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
MDL-nummer 3568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
pH 7
Smältpunkt -114 °C
Kokpunkt 78°C
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol, absolute
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.