missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Etanol, absolut, Pharmpur™ , Scharlab
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Description
- Synonymer: Etylalkohol, Methylcarbinol, Spirit, Spirit of wine
- Molekylformel :C2H5OH
- Molar massa: 46,07 g/mol
- CAS: 64-17-5
- EIN ECS nr.: 200-578-6
- Dielektrisk konstant: 24,3 vid 25 °C
- Reducerande ämnen: Klarar testet
Reagerar explosivt med starka oxidationsmedel inklusive kromtrioxid, väteperoxid och oorganiska syror som salpetersyra. Kan reagera våldsamt med metaller som magnesium, natrium och kalium för att producera väte. Kan skada packningar, målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar, material, gummi och vissa plaster.
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | -114.5°C |
| CAS | 64-17-5 |
| Utseende | Clear and Colorless |
| Densitet | 0.79g/cm3 |
| Kokpunkt | 78.3°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 12°C |
| Identifiering | Passes Test |
| Tändpunkt | 425°C |
| Fysisk form | Vätska |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Etanol absolut, puriss, Ph Eur, USP, BP
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction